Laktos monohydrat, pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 10250 SEK
1.37045.5000 1.37045.9029
Laktos monohydrat, pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Laktos monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Smältpunkt: 223 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2