Kiselgel, granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm torkmedel
Leverantör: VWR Chemicals
83001.290EA 1100 SEK
83001.290 83001.360 83001.260 83001.460
Kiselgel, granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm torkmedel
Kiselgel
Icke-toxiskt torkmedel som absorberar fukt från atmosfären och gasströmmar Innehåller järnsalter som färgindikator. Det torra materialet har en starkt orange färg, som ändras till ljusbeige/vit när vatten absorberas.
  • Absorberingskapaciteten vid relativ fuktighet 50% är minst 23%
  • Förlusten vid torkning vid 140 °C är mindre än 2%
  • Vid en koncentration på 10 % i vatten är pH-värdet från 1,5 till 5
  • Regenerering kan utföras vid 140 °C i värmeskåp
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 7631-86-9
Order Now
Specifikation testresultat
Colour change Passes test
Particle size 1 - 3 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%