Luff-Schoorls reagens för kvantitativ bestämning av reducerande socker
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
5058.5000EA
1150
SEK
5058.5000
5058.1000
Luff-Schoorls reagens för kvantitativ bestämning av reducerande socker
Luff-Schoorls reagens
Specifikation testresultat
Assay | Passes test |
Density (20/4) | 1.14 - 1.16 |
pH (20°C) | 9.80-10.40 |