Bensatoniumklorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
30497.293EA 430 SEK
30497.293 30497.327
Bensatoniumklorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Bensatoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL Number: MFCD00011742
CAS nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed