Natriumvätesulfit 50% (w/v) i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Natriumbisulfit
28132.298EA 400 SEK
28132.298 28132.367
Natriumvätesulfit 50% (w/v) i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumvätesulfit
Formel: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
MDL Number: MFCD00167602
CAS nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %