Kiselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Leverantör: VWR Chemicals
27623.323EA
4600
SEK
27623.323
27623.460
Kiselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Kiselgel
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smältpunkt: > 1600 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |
Specifikation testresultat
pH (20°C; 10 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (150°C) | Max. 12 % |
Particle size d10 | 25 to 45 µm |
Particle size d50 | 50 to 70 µm |
Particle size d90 | 90 to 115 µm |