Pimpsten, granulat analytiskt reagens, tvättad
Leverantör: VWR Chemicals
26398.293EA 1125 SEK
26398.293 26398.362
Pimpsten, granulat analytiskt reagens, tvättad
Pimpsten
Smältpunkt: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS nummer: 1332-09-8
Order Now
Specifikation testresultat
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0.5 %
Soluble chlorides Max. 0.05 %