Florisil® 60-100 mesh för kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
24278.182EA
800
SEK
24278.182
24278.295
24278.230
Florisil® 60-100 mesh för kromatografi
Magnesium silicate
Formel:
MgO₃Si |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Specifikation testresultat
Identification | Passes Test |