Florisil® 60-100 mesh för kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
24278.182EA 820 SEK
24278.182 24278.295 24278.230
Florisil® 60-100 mesh för kromatografi
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Specifikation testresultat
Identification Passes Test