Tantal 1.000 mg/li vatten med spår av fluorvätesyra (av Ta) ARISTAR® standard för ICP
Leverantör: VWR Chemicals
456102JEA
2475
SEK
456102J
456104L
Tantal 1.000 mg/li vatten med spår av fluorvätesyra (av Ta) ARISTAR® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Tantalum Standards
Ta in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.