VWR®, Papper, Joseph, klass 551
Leverantör: VWR Collection
111-5005EA 610 SEK
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papper, Joseph, klass 551
Torkdukar Torkdukar, engångs Torkdukar för ömtåliga tillämpningar
Absorberande papper som passar för rengöring och torkning av glasbehållare, provrör, objektglas, flaskor m.m.
Tjocklek: 0,07 mm
Vikt: 25 g/m²