VWR®, Pappersduk, linsrengöring - klass 541
Leverantör: VWR Collection
111-5003EA 310 SEK
111-5003 111-5004
VWR®, Pappersduk, linsrengöring - klass 541
Torkdukar Torkdukar, engångs Lens Papers
Används för att rengöra olika typer av optiska linser, som objektiv, mikroskop, kikare, förstoringsglas, glasögon och även optiska fibrer.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²