VWR®, Extraktionshylsor, typ 501
Leverantör: VWR Collection
516-0261EA 1300 SEK
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Extraktionshylsor, typ 501
Utrustning för extraktion Extraktionshylsor
Ren cellulosabomull. För alla typer av extraktorer (Soxhlet, Büchi, Gerhardt m.fl.).
  • Bestämning av fri lipidhalt i livsmedel, fetthalt i mjölkpulver, oljehalt i oljeinnehållande produkter
  • Extraktion och kvantifiering av olika komponenter