n-Tetradekan 99,0, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Tetradecane
87079.230EA 1475 SEK
87079.230 87079.150
n-Tetradekan 99,0, GPR RECTAPUR®
n-Tetradekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198.39 g/mol
Kokpunkt: 253.7
Smältpunkt: 6
Flampunkt: 102
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99,0%
Identification (IR) Passes test
Density (25/4) 0,761 - 0,765
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable