Bärnstenssyraanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Butandikarboxylsyraanhydrid
87086.180EA 370 SEK
87086.180 87086.260 87086.460
Bärnstenssyraanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bärnstenssyraanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
MDL Number: MFCD00005525
CAS nummer: 108-30-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C