Laurinsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
87071.290EA 625 SEK
87071.290 87071.180 87071.460
Laurinsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Laurinsyra
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Kokpunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42…45 °C
Densitet: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002736
CAS nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C