Glykolsyra 70% i vatten
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
85902.290EA
1500
SEK
85902.290
85902.460
Glykolsyra 70% i vatten
Glykolsyra
Formel:
C₂H₄O₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS nummer: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II |