Vatten, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 533 SEK
1.02699.1000 1.02699.2500
Vatten, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Vatten
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098