Ättiksyra ≥100%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100 5.43808.0250
5.43808.0100EA 810 SEK
5.43808.0100 5.43808.0250
Ättiksyra ≥100%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=0702f0d9ab1b758469863ec6421da51768a81fb6&prid=web&clid=SAPDAM