Ammoniumacetat, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43834.0100 5.43834.0250
5.43834.0100EA 1250 SEK
5.43834.0100 5.43834.0250
Ammoniumacetat, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Smältpunkt: 114 °C
Densitet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM