Natriumacetat trihydrat, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43833.0100
5.43833.0250
5.43833.0100EA
1180
SEK
5.43833.0100
5.43833.0250
Natriumacetat trihydrat, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Sodium acetate trihydrate
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136,08 g/mol Kokpunkt: 120…123 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 58 °C Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |