Natriumklorid, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43832.0100 5.43832.0250
5.43832.0100EA 2800 SEK
5.43832.0100 5.43832.0250
Natriumklorid, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Natriumklorid
Formel: NaCl
Kokpunkt: 1461 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 801 °C
Densitet: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599