Metanol, vattenfri 99.9%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Packaged under argon.
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 1075 SEK
47339.AK 47339.K2
Metanol, vattenfri 99.9%, AcroSeal®
Metanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Kokpunkt: 64.7 °C
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 0.791
Flampunkt: 11 °C (52 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004595
CAS nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM