Etanol, ren för molekylärbiologi (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Ethyl alcohol
E7024-2.5L E7024-4X2.5L E7024-500ML
HONCE7024-2.5LEA 4975 SEK
HONCE7024-2.5L HONCE7024-4X2.5L HONCE7024-500ML
Etanol, ren för molekylärbiologi (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Etanol
Ethyl Alcohol , Pure 200 Proof (UVST)
Formel: C₂H₅OH
Kokpunkt: 78…79 °C
Densitet: 0,790…0.791 g/cm3
Flampunkt: 12 °C
MDL Number: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm