Mekvinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
87091.230EA 435 SEK
87091.230 87091.290 87091.460
Mekvinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Mekvinol
Formel: C₇H₈O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002332
CAS nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C