Mekvinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
87091.230EA
435
SEK
87091.230
87091.290
87091.460
Mekvinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Mekvinol
Formel:
C₇H₈O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002332 CAS nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 54 …56 °C |