Tetrabutylammonium hydroxide 20% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
|
85740.180EA
595
SEK
85740.180
85740.260
Tetrabutylammonium hydroxide 20% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Smältpunkt: 29.85 Densitet: 0.968 |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS nummer: 2052-49-5 UN: 3267 ADR: 8 II |