Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) i etanol volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Potash caustic, Caustic potash
35127-1L
35127-6X1L
35127-1LEA
735
SEK
35127-1L
35127-6X1L
Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) i etanol volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH MW: 56.11 g/mol Kokpunkt: 1320 Smältpunkt: 360 Flampunkt: 14 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS nummer: 1310-58-3 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,07806 |
Specifikation testresultat
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |