VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Leverantör: VWR Collection
611-2271EA 18225 SEK
611-2271 611-3267 611-3268 611-4302
VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Vågar
Ett ekonomiskt utbud av pålitliga, högpresterande analytiska vågar. Alla modeller har en topppanna i rostfritt stål.
  • Verifique pesagem (função de alarme), totalização de peso, determinação de densidade de amostras e funções de contagem de peças
  • Os modelos possuem display gráfico grande com funcionalidade adicional para formulação, BPL, data e hora, multilíngue
  • Opção de calibração externa ou interna, RS232 incluído como padrão
  • Câmara de pesagem C×L×A: 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certifikat: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Information om tillbehör: Ej lämplig för användning med surfplattor.
Beställningsinformation: För mer information om hela utbudet av tillbehör, inklusive skrivare, programvara, densitetskontrollsats för LAG-serien, externt tangentbord och PC-anslutningskabel, besök vår webbplats eller kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor.
Vågarna är även tillgängliga med ett fabrikskalibreringscertifikat. Kontakta Avantor för mer information om detta alternativ.
Leveransinformation: Levereras med nätadapter, universalkontakt och skyddskåpa av plast vid användning. Kalibreringsvikter finns tillgängliga från Avantor. Se 'Kalibreringsvikter'.
Observera: Modeller med stor grafisk display betecknas med G i modellnamnet. På samma sätt visar jag intern kalibrering. Modeller med suffixet -C levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat. Se hemsidan för detaljer om hela utbudet av modeller.