VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology
Leverantör: VWR Collection
390-1351EA 45200 SEK
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology
Inkubatorer Kylinkubatorer
Kylda inkubatorer med Peltier-teknik har utmärkt temperaturstabilitet och enhetlighet. De är energieffektiva och miljövänliga, med låg ljudnivå, och de fungerar nästan vibrationsfritt då ingen kompressor är installerad. Ingen avfuktning av prover på grund av den stängda kammaren. Dessa modeller, med forcerad luftkonvektion, ger ett temperaturområde mellan 0 och +70 °C (max. 20 °C under omgivningstemperatur) och har en inre kammare i rostfritt stål (DIN 1.4301) och ett hölje av rostfritt stål, en massiv ytterdörr och ett inre glas dörr. PREMIUM-modellerna har en intuitiv meny och användarvänlig programvara och en USB-port med flashminne för datanedladdning till USB-minne och för uppladdning av program. De kan anslutas till ett Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk för fjärrkontroll från vilken dator som helst, och användare kan få meddelanden om valbara parametrar via e-post.
  • Multifunktionell mikroprocessorstyrenhet med 7" fullfärgspekskärm, ger översikt över inställda och aktuella parametrar under körning
  • Åtkomstkontroll via lösenordsinloggning och administratörsfunktion för att hantera fem användarkonton
  • 40 användarprogramminne, snabb och enkel ändring av parametrar under ett pågående program
  • Flersegments temperatur/tidsprofil (upp till 100) med justerbara ramper
  • Timer från 1 minut upp till 366 dagar eller kontinuerlig drift
  • Justerbar startfördröjningsfunktion och loopfunktion
  • Justerbar säkerhetstermostat för över- och undertemperatur Klass 3.3 (DIN 12880) skyddar prover och inkubatorn
Alla modeller har en solid ytterdörr och en invändig glasdörr. De är utrustade med 30 mm åtkomstport, dörrlås, internt LED-ljus. INCU-Line IL 56PR och IL 112PR modellerna kan staplas som 2× IL 56 PR eller 2× IL 112PR utan extra staplingssats, det är möjligt att placera IL 56PR ovanpå IL 112PR. IL 240PR-modeller är inte staplingsbara.
Säkerhetsfunktioner inkluderar hörbara och synliga temperaturlarm, strömavbrottskontrollsystem, öppen dörrlarm, temperatursensorfellarm och autodiagnostikfunktion.
Enheterna har Premium Control Software som underlättar GLP-kompatibilitet med lösenordsskyddsinställningar, händelseregister och ett internt minne som lagrar upp till 10 000 dataposter för varje användare (lagrat i maximalt 12 månader). Användare kan se värdena på displayen eller en PC i tabellform eller grafisk form.
Information om tillbehör: Standard spare shelves have a maximum workload of 25 kg per shelf. Optional reinforced stainless steel shelves for IL 240PR units have a maximum workload of 100 kg per shelf. Maximum chamber load is shown in the specification.
Leveransinformation: Models are supplied with two or three (IL 240PR) stainless steel wire shelves, keys to the lock (2 pcs), manufacturer test certificate at 37 °C, Ethernet cable, multilingual instruction manual and Premium Control Software (can be downloaded from internal memory onto USB stick).
Observera: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.