2-Merkaptoetanol ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
97622-10MLEA 553 SEK
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
2-Merkaptoetanol ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
2-Mercaptoethanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formel: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
MDL Number: MFCD00004890
CAS nummer: 60-24-2
UN: 2966
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a0997da05082d8384dbdad2b0f714fa5823da3&vid=940b400110902081cb91993d15b274ca3aea6670&prid=web&clid=SAPDAM