Sangers reagens ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
73177-10X1G
73177-1G
73177-10X1GEA
3350
SEK
73177-10X1G
73177-1G
Sangers reagens ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Sangers reagens
Formel:
C₆H₃FN₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00007056 CAS nummer: 70-34-8 |