Sangers reagens ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
73177-10X1G 73177-1G
73177-10X1GEA 3230 SEK
73177-10X1G 73177-1G
Sangers reagens ≥99.0%, LiChropur™ derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Sangers reagens
Formel: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
MDL Number: MFCD00007056
CAS nummer: 70-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&vid=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&prid=web&clid=SAPDAM