Aminoferrocene ≥98.0% derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Ferrocenylamine
07379-1G 07379-250MG
07379-1GEA 10720 SEK
07379-1G 07379-250MG
Aminoferrocene ≥98.0% derivatisation reagent, för HPLC, Supelco®
Aminoferrocene
Formel: C₁₀H₂FeN
MW: 191,97 g/mol
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD03844760
CAS nummer: 1273-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251d8621b12a0e8e3f624085efef00bfb8a78cfe&vid=d329680f80913fd1ae3ab7fdf94c2ac3327c8248&prid=web&clid=SAPDAM