Rodamin B lösning 0,2% i isopropanol (IPA) derivatisation reagent, för TLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02558-100ML 02558-500ML
02558-100MLEA 460 SEK
02558-100ML 02558-500ML
Rodamin B lösning 0,2% i isopropanol (IPA) derivatisation reagent, för TLC, Supelco®
Rodamin B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
MDL Number: MFCD00011931
CAS nummer: 81-88-9
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2e4b2bb0a483871c494314ff0a4ef766095de2&vid=6e2e4b2bb0a483871c494314ff0a4ef766095de2&prid=web&clid=SAPDAM