2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
85987.260EA 2125 SEK
85987.260 85987.360
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012886
CAS nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Melting point 171 --> 175 °C