n-dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
87028.320EA
2175
SEK
87028.320
87028.290
87028.230
n-dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-dekan
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Smältpunkt: –30 °C Densitet: 0.73 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008954 CAS nummer: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | Min. 170 °C |
Density (20/4) | 0,729 --> 0,731 |
Aromatics | Max. 100 ppm |