1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA 2775 SEK
85996.260 85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
MDL Number: MFCD00003188
CAS nummer: 80-73-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %