Oversleeves, LDPE
Leverantör: VWR Collection
113-9673EA 1075 SEK
113-9673 113-9678 113-9680 113-9679 113-9677
Oversleeves, LDPE
Engångskläder
Oversleeves made of 20 or 40 µm LDPE film.
  • Latex-free elastic
  • Length: 400 x 200 mm
Förpackning: 2000 pieces/carton.