Vågskepp
Leverantör: Local
SW1000 LW1000 SW500 LW500
LOCASW1000EA 0 SEK
LOCASW1000 LOCALW1000 LOCASW500 LOCALW500
Vågskepp
Skepp Vågskepp
Vågskepp av Käglinge Vågtjänst AB. Vågskeppen är tillverkade i aluminium för att vara antistatiska och för att provet inte ska fastna i skeppet. Det är biologiskt inert och tål syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
Vågskeppen tillverkas med en specialutformad gripkant som gör det enkelt och säkert att hantera skeppen med pincett. Tack vare det nätta formatet kan skeppet lätt föras in i provrör etc.