Metansulfonsyra ≥99.5%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 1960 SEK
59510-10X1ML 59510-1ML
Metansulfonsyra ≥99.5%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Metansulfonsyra
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Kokpunkt: 217
Smältpunkt: 20
Flampunkt: 189
MDL Number: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM