Glutaraldehyd 25% i vattenlösning för elektronmikroskop
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Pentandial
87043.230EA 695 SEK
87043.230 87043.290 87043.320
Glutaraldehyd 25% i vattenlösning för elektronmikroskop
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Smältpunkt: –6 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6