Kvicksilver(II)tiocyanat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
85965.130EA 805 SEK
85965.130
Kvicksilver(II)tiocyanat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Kvicksilver(II)tiocyanat
Formel: C₂HgN₂S₂
MW: 316,76 g/mol
Smältpunkt: –38,9 °C
Densitet: 4 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011039
CAS nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test