Eosin Y lösning i denaturerad etanol för histologi, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
3800.1000PEEA 460 SEK
3800.1000PE 3800.2500PE
Eosin Y lösning i denaturerad etanol för histologi, J.T.Baker®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
MDL Number: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
IVDLogo