Tetrabutylammoniumvätesulfat ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 1630 SEK
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tetrabutylammoniumvätesulfat ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Smältpunkt: 169…172 °C
MDL Number: MFCD00011637
CAS nummer: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM