1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
74882-10G-F
74882-50G-F
74882-250G-F
74882-10G-FEA
4010
SEK
74882-10G-F
74882-50G-F
74882-250G-F
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% för jonparkromatografi, Supelco®
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O MW: 234.29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS nummer: 207596-29-0 |