Havssand, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, renad genom syra, calcinated
Leverantör: VWR Chemicals
86152.290EA
840
SEK
86152.290
86152.360
86152.460
Havssand, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, renad genom syra, calcinated
Havssand
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kokpunkt: 2230 Smältpunkt: 1710 |
CAS nummer:
14808-60-7 |
Specifikation testresultat
Particle size (0.1-0.3 mm) | Min. 80 % |
Iron soluble in acid | Max. 100 ppm |
Loss on ignition (900°C) | Max. 0.1 % |
Substances soluble in HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |