Bredporig butyl (C₄) Reversed Phase-media, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
7283-00EA 0 SEK
7283-00 7283-02
Bredporig butyl (C₄) Reversed Phase-media, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
Förpackning i beredningsklass är avsedd för användning vid lågt tryck med en peristaltipump.