Metylenblått för mikroskopi (C.I. 52015)
Leverantör: VWR Chemicals
3470.0025EA 500 SEK
3470.0025 3470.0100
Metylenblått för mikroskopi (C.I. 52015)
Metylenblått
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MDL Number: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4
Order Now
Specifikation testresultat
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62