Stabilisator för vattenbad, AQUA RESIST WB
Leverantör: VWR Chemicals
86174.360EA
1050
SEK
86174.360
86174.440
Stabilisator för vattenbad, AQUA RESIST WB
Rengöringsmedel
Skyddsmedel för vattenbad
Bruksfärdig lösning för att stabilisera och skydda vattenbad, kylkretsar, vattenkretsar och inkubatorer.
- Arbetstemperatur upp till 70 °C
- Icke-korrosiv för konventionella material
- Goda vätningsegenskaper
- Skummar lite
- Blå färg för visualisering
AQUA RESIST WB har en specifik kombination av flera ingredienser. Surfaktanter ger en stabilisering av vattnet med samtidig god vätning. Stabilisatorer och korrosionshämmare säkerställer hög materialkompatibilitet och därigenom ett brett användningsområde, även vid längre exponeringstider.
Learn more
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/about_vwr_275x315.jpg)