Perklorsyra ~60% ACS, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Fara
|
311413-500ML
311413-1L
311413-500MLEA
2050
SEK
311413-500ML
311413-1L
Perklorsyra ~60% ACS, Fluka™
Perklorsyra
Formel:
HClO₄ Kokpunkt: 203 °C (1,013 hPa) Smältpunkt: –18 °C Densitet: 1,67 g/cm³ Flampunkt: 113 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1,I |
|
Specifikation testresultat
Assay | 60.0 - 62.0 % |
Residue on ignition | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Phosphate, silicate (as SiO₂) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.001 % |
APHA | Max. 10 |
Ignition Residue | ≤0.003% |